Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł 278,25 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7ClF5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.52
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
218-842-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
278,25 zł
Cena katalogowa371,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
158-159 °C/1013 hPa
density
1.664 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Cl)F)F
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
InChI key
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Application
- GC-MS analysis of biological nitrate and nitrite using pentafluorobenzyl bromide in aqueous acetone: A dual role of carbonate/bicarbonate as an enhancer … A study on the non-catalytic role of carbonate/bicarbonate in derivatization reactions with pentafluorobenzoyl chloride (D Tsikas, 2021).
- Photoconjugation of temperature-and pH-responsive polymer with silica nanoparticles for separation and enrichment of bacteria A method involving amidation reaction between amino-functionalized silica and pentafluorobenzoyl chloride (H Zheng, H Gong, L Cao, H Lin, L Ye, 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.658 - 1.662
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.658 - 1.662
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 99% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.664 g/cm3 at 20 °C | density 1.601 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 2.32 g/cm3 at 20 °C |
| bp 158-159 °C/1013 hPa | bp 158-159 °C (lit.) | bp 220 °C (lit.) | bp 1412 °C/1013 hPa |
| form liquid | form - | form powder | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c