Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł 184,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6Cl2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
217-299-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
184,50 zł
Cena katalogowa246,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
bp
148-151 °C
mp
38-39 °C
transition temp
flash point >110 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)CO)Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI key
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 96% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form liquid | form solid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| bp 148-151 °C | bp 296-297 °C/732 mmHg (lit.) | bp 172-174 °C/17 mmHg (lit.) | bp 148-151 °C (lit.) |
| mp 38-39 °C | mp - | mp 46-49 °C (lit.) | mp 35-38 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8411330010 | 04022536628332 |