D133000
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
96%
Synonim(y):
(3,4-Dimethoxyphenyl)methanol, Veratryl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
tw
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
gęstość
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(CO)cc1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup