Przejdź do
8.41032
monohydrat kwasu trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N′,N′-tetraoctowego
for synthesis
Synonim(y):
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetracetic acid monohydrate, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
159,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O8 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.33 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
236-308-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
159,00 zł
Cena katalogowa212,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
mp
213 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](CCCC1)N(CC(=O)[O-])CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t9-,10-/m1/s1
InChI key
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Application
  • Polimerowe membrany inkluzyjne jako nowe narzędzie do specjacji Zn: wpływ składu membrany na strumienie dyfuzyjne: W niniejszym badaniu zbadano wykorzystanie monohydratu kwasu trans-1,2-diaminocykloheksanowego N,N,N′,N′-tetraoctowego (CDTA) w specjacji cynku przy użyciu polimerowych membran inkluzyjnych (G Mostazo et al., 2017).
  • Stabilność, rozpuszczanie i cytotoksyczność nanocząstek NaYF4-upconversion z różnymi powłokami: W badaniach tych wspomniano o zastosowaniu kwasu trans-1,2-diaminocykloheksan-N,N,N′,N′-tetraoctowego (CDTA) w kontekście stabilizacji nanocząstek (V Bastos et al., 2022).
  • Aminokwasowe kompleksy cyrkonu w kompozycie węglowym do skutecznego usuwania jonów fluorkowych z wody: Szczegóły preparatu z wykorzystaniem monohydratu kwasu trans-1,2-diaminocykloheksan-N,N,N′,N′-tetraoctowego w opracowaniu kompozytu węglowego do usuwania jonów fluorkowych (E Gonzalez-Aguinaga et al., 2022).
  • Niezwykle kinetycznie obojętny monoklonalny kompleks neptunylu ze zmodyfikowanym fluoresceiną ligandem 1,10-fenantrolino-2,9-dikarboksylanowym: Specyficzna separacja: Wykorzystuje monohydrat kwasu trans-1,2-diaminocykloheksan-N,N,N′,N′-tetraoctowego (CyDTA) jako środek maskujący w badaniach kompleksowania (K Yamagata et al., 2023).
  • Selektywna ekstrakcja polisacharydów wpływa na adsorpcję proantocyjanidyn przez ściany komórkowe winogron: W artykule zbadano rolę monohydratu kwasu trans-1,2-diaminocykloheksanowego N,N,N′,N′-tetraoctowego w procesie ekstrakcji wpływającym na adsorpcję proantocyjanidyn (Y Ruiz-Garcia i wsp., 2014).
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Water (K. F.): 4.8 - 5.6 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6712741.084351.08424
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
mp
213 °C
mp
39-44 °C
mp
240-245 °C (decomposes)
mp
213 °C
bulk density
500 kg/m3
bulk density
-
bulk density
450 kg/m3
bulk density
500 kg/m3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841032000504027269276553
841032010004027269064471
841032002504022536626338