Przejdź do
8.41019
Kwas 4-winylobenzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
412,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
214-053-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
412,50 zł
Cena katalogowa550,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
InChI key
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
254738CDS001892718343
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
97%
assay
-
assay
97%
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 4-winylobenzoesowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841019000104022536626079