Przejdź do
718343
4-Oxazolecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
1,3-Oxazole-4-carboxylic acid, 4-Carboxyoxazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
138-142 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI key
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
254738F1557PHR2483
description
97%
description
97%
description
97%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
138-142 °C
mp
142-144 °C (lit.)
mp
225-227 °C (lit.)
mp
208-210 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
ketone
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)