Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
Informacje o tej pozycji
158,00 zł
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C
transition temp
flash point >149 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
InChI key
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
General description
Application
Analysis Note
Saponification value: 145 - 160
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.0 g/cm3 at 20 °C | density 0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| greener alternative product characteristics Use of Renewable Feedstocks | greener alternative product characteristics Use of Renewable Feedstocks | greener alternative product characteristics Use of Renewable Feedstocks | greener alternative product characteristics - |
| bp >100 °C | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Span® 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8401231000 | 04022536710570 |
| 8401230500 | 04022536748504 |
| 8401230100 | 04022536625164 |