Przejdź do
09569
® 80
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
suitable for GC
Synonim(y):
Sorbitan monooleate, Span® 80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H44O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-665-4
Beilstein/REAXYS Number:
8172514
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
428.60 g/mol
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
HLB value
4.6±0.1
density
0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChI key
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest biodegradowalnym środkiem powierzchniowo czynnym, a zatem jest zgodny z zasadami "Wykorzystanie odnawialnych surowców" i "Projektowanie pod kątem degradacji" Zielonej Chemii i należy do kategorii "12 zasad" naszych zielonych alternatyw.
Application
Niejonowy środek powierzchniowo czynny, który może być stosowany do tworzenia emulsji typu olej w wodzie, a w połączeniu ze środkami powierzchniowo czynnymi o niskim HLB może tworzyć emulsje typu woda w oleju. Zatwierdzony przez EPA środek dyspergujący wycieki oleju.
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
84012385548S6760
® 80 suitable for GC
Supelco
09569
® 80
Span® 80 viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C)
Supelco
85548
Span® 80
description
suitable for GC
description
for synthesis
description
viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C)
description
nonionic surfactant
technique(s)
LPLC: suitable, protein quantification: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
description
-
density
0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
428.60 g/mol
mol wt
-
mol wt
428.60 g/mol
mol wt
428.62 g/mol
HLB value
4.6±0.1
HLB value
-
HLB value
4.3±1.0
HLB value
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ® 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Me pudieran decir la concentración de SPAN 80 (09569)
    1 answer
    1. The primary component of Span 80 is Oleic acid. A number of other fatty acids are also present. While this material is considered a neat or pure product, a molarity cannot be accurately calculated.