Przejdź do
8.40106
N-benzylo-N-metyloanilina
for synthesis
Synonim(y):
Benzylometylofenyloamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
210-375-4
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
450 °C (DIN 51794)
potency
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
311 °C/1013 hPa
mp
8 °C
transition temp
flash point 152 °C
solubility
0.009 g/L
density
1.046 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(Cc2ccccc2)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H15N/c1-15(14-10-6-3-7-11-14)12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11H,12H2,1H3
InChI key
LXZGVFCKZRHKMU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.030608.06096M46802
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
solubility
0.009 g/L
solubility
1.2 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
311 °C/1013 hPa
bp
192-195 °C/1013 hPa
bp
196 °C/1013 hPa
bp
243-244 °C (lit.)
mp
8 °C
mp
2.5 °C
mp
-57 °C
mp
8-13 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
840106002504022536625027