Przejdź do
8.06096
N-metyloanilina
for synthesis
Synonim(y):
N-Methylaniline, Monomethylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
309,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-870-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °C
potency
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
transition temp
flash point 86 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI key
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.030608.40106M29304
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
density
1.046 g/cm3 at 20 °C
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
-57 °C
mp
2.5 °C
mp
8 °C
mp
−57 °C (lit.)
bp
196 °C/1013 hPa
bp
192-195 °C/1013 hPa
bp
311 °C/1013 hPa
bp
196 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-metyloanilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
806096010004022536389325
806096100004022536389332