Przejdź do
8.40083
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate, 2-Propenoic acid-2-methyl-(2-dimethylamino)ethylester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
220-688-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.20 % (v/v)
bp
182-192 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 65 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI key
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.930 - 0.934
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
790575408980347485
assay
≥99.0% (GC)
assay
99% (GC)
assay
99%
assay
96%
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
182-192 °C/1013 hPa
bp
-
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
mp
-50 °C
mp
78-84 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
840083025004022536751771
840083100004022536751788
840083002504022536580388