Przejdź do
408980
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
contains 1500 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonim(y):
β-(Diethylamino)ethyl methacrylate, 2-(N ,N -Diethylamino)ethyl methacrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
contains
1500 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-5-11(6-2)7-8-13-10(12)9(3)4/h3,5-8H2,1-2,4H3
InChI key
SJIXRGNQPBQWMK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate can be used as a precursor in the preparation of:
  • Polymeric mediator containing ferrocene moieties which are applicable in electrochemical biosensors.
  • Sepiolite-based nanocomposites by (cryo)polymerization method.
  • Thermoresponsive triblock copolymers via group transfer polymerization (GTP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444332408972169919
description
contains 1500 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
description
97%, contains ~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
description
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
97%
assay
99%
assay
97%
assay
95%
assay
97%
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
contains
1500 ppm MEHQ as inhibitor
contains
~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
contains
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
≤15 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
bp
199 °C (lit.)
bp
155 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5 + 105-16-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What material is the bottle made of?
    1 answer
    1. This product is packaged in a High Density Polyethylene bottles with PTFE-lined polypropylene caps.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?