Przejdź do
8.40074
Chlorowodorek N,O-dimetylohydroksyloaminy
for synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek N-metoksymetanaminy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.08 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
229-642-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
mp
110-116 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2](OC)C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI key
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18448D163708114596
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
crystals
form
crystals
form
solid
mp
110-116 °C
mp
189-194 °C (External MSDS)
mp
112-115 °C
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
840074001004022536570983
840074005004022536941189