Przejdź do
8.18448
Chlorowodorek N,N-dimetyloglicyny
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.58
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-648-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
mp
189-194 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(CC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChI key
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 193 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek N,N-dimetyloglicyny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)