Przejdź do
8.22341
Triethanolamine
EMPLURA®
Synonim(y):
Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N(CH2CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-049-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Bp:
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: PE canister
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-7.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.3% Water (Karl Fischer)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
21 °C
transition temp
flash point 190 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.122 - 1.125
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33729902781.08372
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid, viscous liquid
form
liquid
autoignition temp.
325 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
600 °F
autoignition temp.
600 °F
autoignition temp.
325 °C (DIN 51794), 600 °F
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
pH
-
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C, 1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822341500004022536489872
822341902604022536944241
Questions
  1. Est ce que la DEA est dosée dans la référence de TEA suivante : 8.22341
    1 answer
    1. DEA content is not tested for this product.