Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 132,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
Informacje o tej pozycji
132,00 zł
vapor pressure
0.36 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
510 °C
potency
1177 mg/kg LD50, oral (Rat), 2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
8.6-20 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
transition temp
flash point 82 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥98% | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
| density 1.09 g/cm3 at 20 °C | density 1.088 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.088 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.088 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| bp 199 °C/1013 hPa | bp 198-199 °C (lit.) | bp 198-199 °C (lit.) | bp 198-199 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl benzoate
signalword
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
77 °C - Pensky-Martens closed cup
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8223301000 | 04022536489391 |
| 8223300100 | 04022536489384 |
| 8223302500 | 04022536489407 |