Merck
W268313
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Wybierz wielkość
W268313-SAMPLE-K
243,00 zł
100 G
563,00 zł
1 KG
3650,00 zł
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W268313-SAMPLE-K
243,00 zł
100 G
563,00 zł
1 KG
3650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer FEMA:
2683
Beilstein:
1072099
Numer WE:
Nr Rady Europy:
260c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.725
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
300
400
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
4.68 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
gęstość
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; phenolic
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl benzoate occurs naturally in guava[1], mango[2] and kiwifruit.[3]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Application of headspace solid-phase microextraction to volatile flavour profile development during storage and ripening of kiwifruit.
Wan XM, et al.
Food Research International, 32(3), 175-183 (1999)
Dynamic headspace concentration and gas chromatography of volatile flavor components in peach.
Narain N, et al.
Journal of Food Science, 55(5), 1303-1307 (1990)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
Nan Zhao et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 48(4), 279-287 (2010-03-05)
Two benzenoid esters, methyl salicylate (MeSA) and methyl benzoate (MeBA), were detected from insect-damaged rice plants. By correlating metabolite production with gene expression analysis, five candidate genes encoding putative carboxyl methyltransferases were identified. Enzymatic assays with Escherichia coli-expressed recombinant proteins
M Iqbal Choudhary et al.
Phytochemistry, 69(4), 1018-1023 (2008-01-08)
Two glycosides, 6'-O-(3,4-dihydroxy benzoyl)-beta-D-glucopyranosyl ester (1), and 4-O-beta-d-glucopyranoside-3-hydroxy methyl benzoate (2), along with five known compounds methyl benzoate (3), hypogallic acid (4), caffeic acid (5), paeoniflorin (6) and pikuroside (7) were isolated for the first time from a fresh water