Przejdź do
8.22316
Kumaryna
for synthesis
Synonim(y):
5,6-benzo-2-piron
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-086-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 106 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
potency
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
68-71 °C
transition temp
flash point 162 °C
density
0.935 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1c2c(cccc2)C=CC1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL800177260901260595
Coumarin phyproof® Reference Substance
PHL80017
Coumarin
Coumarin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
72609
Coumarin
Coumarin primary reference standard
01260595
Coumarin
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
density
0.935 g/cm3
density
-
density
-
density
-
mp
68-71 °C
mp
68-73 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
form
crystals
form
flakes
form
-
form
-
potency
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 106 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 47 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 47 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 47 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kumaryna
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
323.6 °F - closed cup
flash_point_c
162 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822316025004022536488936
822316100004022536488943