Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
grade
primary reference standard
vapor pressure
0.01 mmHg ( 47 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES string
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description primary reference standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥99% (HPLC) |
| grade primary reference standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| bp 298 °C (lit.) | bp 298 °C (lit.) | bp 298 °C (lit.) | bp 298 °C (lit.) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| mp 68-73 °C (lit.) | mp 68-73 °C (lit.) | mp 68-73 °C (lit.) | mp 68-73 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coumarin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
323.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
162 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?