Przejdź do
8.22288
Periodic acid
for synthesis
Synonim(y):
Periodic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
608,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H5IO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.94
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-937-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (iodometric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥98% (iodometric)
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
122 °C
solubility
ethanol: soluble at 20 °C, water: soluble at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Periodic acid can be used as a reagent for the oxidative cleavage of 1,2 diols to ketones or aldehydes, and epoxides to aldehydes. It is also used in the oxidative cleavage of various protecting groups such as acetonide, tetrahydropyranyl ether (THP), ethoxyethyl acetals, cyclic acetals, dithioacetals, and oxathioacetals.
It can also be used:
  • In the selective N-nitrosation of secondary amines in the presence of sodium nitrite, and wet silica gel.
  • As a stoichiometric oxidant with chromium (IV) acetate for the oxidation of tertiary C−H bonds to tertiary alcohols.
  • In combination with chromium oxide to oxidize primary alcohols to carboxylic acids; alkylbenzenes to benzoic acids; and cyclic benzyl ethers to the corresponding lactones.
  • In the iodination of bulky polyalkyl benzenes in the presence of iodine.
  • In the oxidative coupling of polycyclic aromatic hydrocarbons in the presence of aqueous acetic acid.
  • In the selective oxidation of sulfides to sulfoxides using FeCl3 as a catalyst.
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7875379891375810
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥98% (iodometric)
assay
≥99.0%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder or crystals
solubility
ethanol: soluble at 20 °C, water: soluble at 20 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Periodic Acid
Stengel JH, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-6 (2001)
One-pot hydrothermal synthesis and characterization of CoFe2O4 nanoparticles and its application as magnetically recoverable catalyst in oxidation of alcohols by periodic acid
Paul B, et al.
Materials Chemistry and Physics, 181, 99-105 (2016)
A mild and highly efficient oxidation of sulfides to sulfoxides with periodic acid catalyzed by FeCl3
Kim SS, et al.
Synthesis, 2002(17), 2484-2486 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822288010004022536487861
822288050004027269076764
Questions
  1. Is this item for professional lab use or for research?
    1 answer
    1. This product is a research grade material, intended for general laboratory use. Please see the link below to review Periodic acid products suitable for use in clinical testing and diagnostic assay manufacturing:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/periodic-acid?facet=facet_web_eqp%3A400&facet=facet_web_eqp%3A500&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=periodic%20acid&type=product