Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 315,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 924,00 zł |
Informacje o tej pozycji
315,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
impurities
≤0.01% insolubles, ≤0.01% other halogens
ign. residue
≤0.01%
mp
122 °C (lit.)
solubility
water: soluble
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.003%, heavy metals: ≤0.005%
application(s)
histology
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Oxidation of alcohols to ketones and aldehydes.
- Oxidation hydroxylamine derivatives.
- Oxidation of arenes to quinones.
- Deprotection of the dithio- and oxathio-derivatives.
- Oxidative degradation of epoxidized natural rubber (ENR).
- Oxidation of urazoles and bis-urazoles to triazolinediones.
- Oxidative cleavage of glucosazone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, 99% | description ReagentPlus®, ≥99.0% | description 99.999% trace metals basis | description suitable for electrophoresis, ≥99% |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade electrophoresis grade |
| assay 99.0-101.0% (ACS specification), 99% | assay ≥99.0% | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form crystals | form powder or crystals |
| solubility water: soluble | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility water: soluble | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| cation traces Fe: ≤0.003%, heavy metals: ≤0.005% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Periodic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?