Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form solid | form crystalline | form solid |
| solubility 200 g/L | solubility - | solubility water: soluble 185 g/L | solubility 200 g/L |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade anhydrous | grade - |
| mp 884 °C (lit.) | mp 884 °C (lit.) | mp 884 °C (lit.) | mp 884 °C (lit.) |
| pH 5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8222865000 | 04022536487786 |
| 8222861000 | 04022536487779 |