Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 106,00 zł | |
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł | |
| 180 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3880,00 zł 2910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
106,00 zł
Nazwa produktu
Methanol, for preparative purposes, EMPLURA®
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.0010%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.791 - 0.792
Evaporation residue: ≤ 0.0010 %
Water: ≤ 0.10 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 500 |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) liquid formulation |
| grade synthesis grade | grade ACS reagent, reagent grade | grade ACS reagent | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8222839180 | 04022536944234 |
| 8222832500 | 04022536487656 |
| 8222839025 | 04022536944227 |
| 8222835000 | 04022536944210 |
| 8222839011 | 04027269350345 |
| 8222831000 | 04022536487649 |