Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł | ||
| 10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł | |
| 180 L | |||
| 190 L | |||
| 950 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
144,00 zł
Quality Segment
agency
JPE, NF, BP, Ph. Eur.
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, NF, JPE, Ph. Eur. | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency - | agency traceable to USP 1424109 |
| technique(s) API processing | polymorph screening: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay - |
| density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1060086010 | 04022536071213 |
| 1060086025 | 04022536071220 |
| 1060089180 | 04022536071251 |
| 1060081000 | 04022536071145 |
| 1060086190 | 04022536071237 |
| 1060089950 | 04027269982317 |
| 1060082500 | 04022536071176 |