Przejdź do
8.22264
tert-Butanol
EMPLURA®
Synonim(y):
tert-Butanol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, Trimethylcarbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-889-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
81-83 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
40.7 hPa ( 20 °C)
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
40.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
490 °C
expl. lim.
2.3-8.0 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
pH
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
transition temp
flash point 14 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Application
  • Elucidating and Tuning Catalytic Sites on Zirconium- and Aluminum-Containing Nodes: Investigates the application of tert-butanol in the tuning of catalytic sites within metal-organic frameworks, essential for advancements in material science and catalysis (Yang & Gates, 2021).
  • Photocatalytic mechanism and performance of a novel wool flake-BiFeO3nanosheet-TiO2 core-shell-structured composite photocatalyst: Describes how tert-butanol acts as a solvent in the synthesis of complex photocatalysts, enhancing their efficiency in environmental cleanup applications (Chen et al., 2021).
  • Effect of cross-linked enzyme aggregate strategy on characterization of sn-1,3 extracellular lipase: Demonstrates the role of tert-butanol in enzyme immobilization techniques to improve the stability and activity of lipases, vital for biotechnological applications (Zhu et al., 2021).
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Melting point: 24.0 - 26.0 °C
Water: ≤ 0.10 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.09629B85927308250
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.3%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid or liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
vapor pressure
40.7 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
40.7 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 26 °C)
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 26 °C)
impurities
≤0.1% Water
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.01% Aldehydes and ketones (as formaldehyde), ≤0.1% Water
impurities
≤0.15% (water)
impurities
<0.050% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822264902504022536486857
822264500004022536486840
822264100004022536486833
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?