The root of synthesis used to manufacture this product is not disclosed. Tert-Butanol is typically produced by hydration of isobutene. Further proprietary refinement is used to produce high-purity EMSURE solvents.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
150,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
40.7 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
490 °C
expl. lim.
2.3-8.0 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.01% Aldehydes and ketones (as formaldehyde), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
transition temp
flash point 14 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
SMILES string
OC(C)(C)C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Elucidating and Tuning Catalytic Sites on Zirconium- and Aluminum-Containing Nodes: Bada zastosowanie tert-butanolu w dostrajaniu miejsc katalitycznych w strukturach metaloorganicznych, co ma zasadnicze znaczenie dla postępu w materiałoznawstwie i katalizie (Yang & Gates, 2021).
- Mechanizm fotokatalityczny i wydajność nowego fotokatalizatora kompozytowego o strukturze rdzeń-powłoka z płatków wełny-BiFeO3nanosheet-TiO2: Opisuje, w jaki sposób tert-butanol działa jako rozpuszczalnik w syntezie złożonych fotokatalizatorów, zwiększając ich wydajność w zastosowaniach związanych z oczyszczaniem środowiska (Chen et al., 2021).
- Wpływ strategii usieciowanych agregatów enzymatycznych na charakterystykę pozakomórkowej lipazy sn-1,3: Wykazano rolę tert-butanolu w technikach immobilizacji enzymów w celu poprawy stabilności i aktywności lipaz, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań biotechnologicznych (Zhu i in., 2021).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butanol
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-65-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I am looking for a Root of Synthesis for tert-Butanol for analysis EMSURE® ACS and to help me for material assessment