Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
141,00 zł
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
470 °C
potency
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.), 235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
flash point 206 °C
solubility
water: 58 g/L at 20 °C
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
bulk density
940 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 184 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99.0% ( with NaOH, titration) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 58 g/L at 20 °C | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: soluble 0.4 g/10 mL | solubility water: soluble 83 g/L at 25 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 235 °C (lit.), 235 °C/1013 hPa | bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) |
| density 1.56 g/cm3 at 20 °C | density 1.564 g/cm3 at 15 °C | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8222601000 | 04022536486666 |
| 8222600250 | 04022536486659 |
| 8222609050 | 04022536770376 |