Przejdź do
8.22147
Tetraethylammonium bromide
for synthesis
Synonim(y):
Tetraethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)4NBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.16
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-769-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥ 99.0%, ≥99% (argentometric)
Grade:
synthesis grade
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥ 99.0%, ≥99% (argentometric)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
dilution
(for synthesis)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>285 °C
density
1.397 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].[N+](CC)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Single-Atom Catalysts: Utilized in the synthesis of surfactant encapsulated palladium-polyoxometalates, TEAB was instrumental in controlled assembly processes, demonstrating potential in catalytic applications and material sciences for drug delivery systems (He et al., 2016).
  • All Silica Zeolite Synthesis: TEAB was used as a template in the solvent-free synthesis of all-silica beta zeolite, showing significance in the industrial application of silica materials, which are critical in various filtering and catalytic operations in material sciences (Cui et al., 2018).
  • Wide Color Gamut Backlit Display: Research highlighted TEAB′s role in the development of high quantum efficiency zinc-doped lead manganese halide films for backlight display applications, illustrating its potential in advanced functional materials used in display technologies (Yang et al., 2023).
  • Interfacial Engineering of Emitter Films: TEAB was incorporated to modulate grain size and enhance the interfacial properties of CH3NH3PbBr3 emitter films, suggesting its application in improving photovoltaic and display technologies, relevant for material science and renewable energy sectors (Jamaludin et al., 2018).
  • X-Ray Scintillation Applications: Applied in the synthesis of environmentally friendly manganese halides for X-ray scintillation, TEAB supported advancements in medical imaging technologies, potentially useful in drug discovery and diagnostic applications (Jiang et al., 2021).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.182468.2215602799
assay
≥ 99.0%, ≥99% (argentometric)
assay
≥97.0% (acidimetric), 99.8%
assay
-
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder
mp
>285 °C
mp
365-368 °C
mp
268 °C
mp
-
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammonium bromide
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
361.4 °F - closed cup
flash_point_c
183 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822147005004027269912918
822147025004022536485003
822147100004022536485010