Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 169,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.19
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
202-637-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39093209
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
149-152 °C
transition temp
flash point 250 °C
solubility
4.3 g/L
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
InChI key
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98.0-102.0% | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility 4.3 g/L | solubility - | solubility - | solubility H2O: soluble 50 mg/mL |
| mp 149-152 °C | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form - | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzenosulfonamid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8219590100 | 04022536481029 |
| 8219590500 | 04022536481036 |