Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 142,00 zł |
Informacje o tej pozycji
142,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
108-111 °C
transition temp
flash point 150 °C
solubility
1 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Oligomeryzacja za pośrednictwem lakazy: Bada enzymatyczną oligomeryzację kwasu 4-hydroksybenzoesowego, która może prowadzić do nowych materiałów o zwiększonej stabilności i funkcjonalności, przydatnych w materiałoznawstwie i systemach dostarczania leków (Slagman et al., 2016).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% | assay 95% | assay 98% |
| solubility 1 g/L | solubility - | solubility - | solubility methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 263 °C/1013 hPa | bp 263 °C (lit.) | bp - | bp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F
flash_point_c
150 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8219021000 | 04022536480145 |
| 8219020250 | 04022536480138 |