Merck
T36609
Sigma-Aldrich
m-Toluic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
3-Methylbenzoic acid
Wybierz wielkość
5 G
119,00 zł
100 G
127,00 zł
500 G
342,00 zł
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
119,00 zł
100 G
127,00 zł
500 G
342,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
970526
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
bp
263 °C (lit.)
mp
107-113 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Cebolla et al.
Applied and environmental microbiology, 62(1), 214-220 (1996-01-01)
A simple procedure to detect the switching on and off of catabolic promoters of Pseudomonas putida, at the level of single cells based on the immunodetection of a reporter epitope expressed on the surface of bacterial cells, has been developed.
M A Kivisaar et al.
Journal of bacteriology, 171(9), 5111-5116 (1989-09-01)
The utilization of phenol, m-toluate, and salicylate (Phe+, mTol+, and Sal+ characters, respectively) in Pseudomonas sp. strain EST1001 is determined by the coordinated expression of genes placed in different plasmids, i.e., by a multiplasmid system. The natural multiplasmid strain EST1001
M T Gallegos et al.
Journal of bacteriology, 178(8), 2356-2361 (1996-04-01)
Growth of Pseudomonas putida (pWWO) on alkylbenzoates requires the expression of the meta pathway operon, which is mediated by the XylS protein after binding of a benzoate effector. Alternatively, in cells growing on toluene or its aromatic alcohols, overexpression of
C P Saint et al.
Journal of general microbiology, 136(4), 627-636 (1990-04-01)
The ability to degrade aromatic amines and m-toluate (Tdn+ phenotype), encoded by plasmid pTDN1, was lost from Pseudomonas putida hosts after subculture in benzoate, succinate, acetate and glucose minimal medium, the fastest rate of loss occurring where benzoate was the
R J Kolenc et al.
Applied and environmental microbiology, 54(3), 638-641 (1988-03-01)
A psychrotrophic bacterium, originally isolated from a natural aquatic environment, was characterized and identified as Pseudomonas putida Q5 for use as a representative recipient for biodegradative genes from a mesophilic microorganism. The TOL plasmid pWWO of the mesophile P. putida
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?