Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
Informacje o tej pozycji
241,00 zł
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
48-50 °C
transition temp
flash point >112 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 48-50 °C | mp -55 °C | mp 135 °C | mp -55 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| form crystals | form liquid | form crystals | form liquid |
| transition temp flash point >112 °C | transition temp flash point 19 °C | transition temp - | transition temp flash point 19 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8211010005 | 04022536473840 |
| 8211010025 | 04022536473857 |