Przejdź do
8.08742
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine
for synthesis
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine, TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
128,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-744-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
21 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
145 °C
potency
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point 19 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Surface Basicity and Hydrophilic Character of Coal Ash-Derived Zeolite NaP1 Modified by Fatty Acids: This study discusses the modification of Zeolite NaP1 with N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine to assess changes in surface basicity and hydrophilic character, relevant for environmental chemistry and materials science (AP Beltrão-Nunes, M Pires, R Roy, A Azzouz, 2024).
  • Horseradish peroxidase-catalyzed polyacrylamide gels: Explores the use of N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine in the polymerization of polyacrylamide gels, enhancing the understanding of gel-based biomolecular analysis systems (C Liao, T Li, F Chen, S Yan, L Zhu, H Tang, D Wang, 2024).
  • Photoinduced Alkylsulfonylation and Cyanoalkylsulfonylation of Morita–Baylis–Hillman Adducts: Demonstrates the role of N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine in photochemical synthesis, providing insights into organic synthesis mechanisms (ZJ Song, Y Bao, YJ Sun, S Yan, Y Zhang, 2024).
  • Probing coordination geometry and electronic nature of Cu center in mixed ligand copper complexes: This research utilizes N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine to study the coordination geometry and electronic properties of copper complexes, significant for inorganic chemistry and catalysis (M Bairagi, VK Hinge, N Yadav, SK Joshi, 2024).
  • Indirect Adhesion of Hydrogels via the Radical Polymerization: Investigates the use of N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine in creating an indirect adhesive system for hydrogels, relevant to material science and polymer chemistry (R Okada, S Tamesue, 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.774 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.10732T7024T9281
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
121 °C/1013 hPa
bp
121 °C/1013 hPa
bp
120-122 °C (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
mp
-55 °C
mp
-55 °C
mp
−55 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
61.7 °F - closed cup
flash_point_c
16.5 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808742025004022536401911
808742100004022536401928
808742000504022536401904