Przejdź do
8.21068
Squalene
for synthesis
Synonim(y):
Squalene, 2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.72
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
203-826-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
kinematic viscosity
22.9 cSt(20 °C)
bp
335 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Peroxide value: ≤ 5
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3519ARK2140S3626
Squalene certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3519
Squalene
SAFC
SAFC
ARK2140
Squalene
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
335 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Squalene
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821068025004022536473093
821068100004022536473109
821068010004022536473086