Przejdź do
S3626
Squalene
≥98%, liquid
Synonim(y):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.72
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-826-1
Beilstein/REAXYS Number:
1728919
MDL number:
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
color
light yellow
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
General description
Squalene is a hydrocarbon containing double bond commonly found in shark liver oil. It is also present in vegetable oils but to a lesser extent.
Application
Squalene has been used:
  • as a standard for lipid identification and quantification
  • in the isolation of macrophages for parasite incubation
  • as a standard for the quantification of squalene in squalene analysis of oil samples
Biochem/physiol Actions
Squalene is a biosynthetic precursor to all steroids. It acts as a cytoprotective agent to normal cells exposed to carcinogens and antitumor agents. Squalene helps in equalizing the blood cholesterol levels. It increases the production of HDL (high density lipoprotein) and the excretion of LDL (low density lipoprotein). This helps in reducing the risk of heart disease and protects the less stable body fats from oxidation. It is also used in treating hypercholesterolemia. Squalene is known to improve the efficiency of cholesterol lowering drugs. It also serves as an antioxidant by preventing the effects of free radical. It protects skin from drying and other environmental conditions such as oxidation, ultraviolet rays and pollutants. Squalene is known to promote wound healing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442785PHR3519Y0002131
Squalene analytical standard
Supelco
442785
Squalene
Skwalen certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3519
Skwalen
Squalene European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002131
Squalene
description
≥98%, liquid
description
analytical standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Squalene
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the origin of this product is it synthetic or extracted from sharks
    1 answer
    1. While the source may vary from lot to lot, the majority of past lots have been from sharks and none have been synthetically produced. It is recommended to review the lot specific Certificate of Origin to confirm, Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab::
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s3626#product-documentation
      Helpful?
  4. Could you confirm if this product is equivalent to squalene oil and provide information on its purity?
    1 answer
    1. Squalene and Squalene Oil are considered to be the same. The purity of S3626 is 98% or greater as measured by GC.