Przejdź do
8.21052
Kwas 2,4-pirydynokarboksylowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas luteinowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,4-(HOOC)2C5H3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
207-892-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
mp
242-243 °C
solubility
2.49 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c(cc(cc1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
044738.00736W438933
solubility
2.49 g/L
solubility
-
solubility
6 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
242-243 °C
mp
-
mp
315-319 °C
mp
−60 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
form
solid
form
-
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 2,4-pirydynokarboksylowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821052001004022536472782