Przejdź do
8.00736
4-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Synonim(y):
4-Pyridinecarboxylic acid, iso-Nicotinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
150,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-228-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Grade:
synthesis grade
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 6 g/L in H2O, saturated solution)
bp
260 °C/20 hPa
mp
315-319 °C
solubility
6 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[n+H]1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • N-sulfonic acid pyridinium-4-carboxylic acid chloride as a catalyst: This study describes the use of this compound as a catalyst for the condensation reaction of aldehyde with thiobarbituric acid. The catalytic performance is characterized in the context of improving reaction efficiency (Moosavi-Zare, Afshar-Hezarkhani, 2020).
  • Synthesis of Anti-inflammatory Substances: Focused on the synthesis of potential anti-inflammatory substances among triazole thioacetamides derived from 4-pyridinecarboxylic acid, this study expands on the pharmacological potentials of pyridine derivatives (Syrovaya, Chalenko, Demchenko, 2016).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.210528.06754P64200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pH
3-4 (20 °C, 6 g/L in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c