Przejdź do
8.21037
Polyethylene glycol
greener alternative
2000, for synthesis
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 2000, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 2000, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa
Quality Segment
form
flakes
autoignition temp.
420 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
46-55 cSt(20 °C) (50% solution)
mp
49-52 °C
transition temp
flash point 250 °C
solubility
600 g/L
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Polyethylene glycol 2000 is a hydrophilic linear polymer that can be used as:
  • An organic additive in the synthesis of metal nanoparticles to control the size and morphology of nanostructure.
  • A carbon source to prepare acidophilic highly fluorescent carbon dots (CDs) via the one-pot hydrothermal method.[1]
  • A dispersion stabilizer to synthesize amorphous Fe2O3 nanoparticles by microwave irradiation method. During the synthesis, PEG-2000 inhibits nonhomogeneous precipitation to obtain homogeneous precipitation of the metal nanoparticles.
Analysis Note
Hydroxyl value: 51 - 63
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Average molecular mass: 1900 - 2200
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.190158.074898.07484
form
flakes
form
liquid
form
solid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
49-52 °C
mp
55-58 °C
mp
43-49 °C
mp
-15--10 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
solubility
600 g/L
solubility
-
solubility
650 g/L
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yujuan Chen et al.
ACS omega, 2(8), 5251-5259 (2017-08-31)
Acidophilic highly-photoluminescent ionic liquid (IL)-modified carbon dots (CDs) were fabricated directly from polyethylene glycol-2000 (PEG2000N) by a simple one-step hydrothermal method in a system containing an IL (1-butyl-3-methylimidazolium bromide [C4mim]Br) and hydrochloric acid (HCl). In this process, PEG2000N works as
Synthesis of amorphous Fe2O3 nanoparticles by microwave irradiation
Liao Xuehong, et al.
Materials Letters, 50(5-6), 341-346 (2001)
Solvothermal synthesis and characterization of crystalline CaWO4 nanoparticles
Chen S-J, et al.
Journal of Crystal Growth, 253(1-4), 361-365 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821037500004022536472324
821037100004022536472317
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?