Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.11
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
211-373-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
mp
160-164 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c2c([c]([o][c]2=O)=O)ccc1
InChI
1S/C8H3NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3H
InChI key
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| mp 160-164 °C | mp 163-165 °C (lit.) | mp 7-8 °C | mp -65 °C |
| form powder | form solid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik 3-nitroftalowy
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8209030025 | 04022536469171 |
| 8209030100 | 04027269066871 |