Przejdź do
8.20877
(-)-Nicotine
for synthesis
Synonim(y):
(-)-Nicotine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6720,00 zł
5040,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 140,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
37 900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-193-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.06 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat), 50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-4 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 8.1 g/L in H2O)
bp
248.8 °C/1013 hPa
mp
-79 °C
transition temp
flash point 111 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.012
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.187138.06754N3876
form
liquid
form
crystals
form
liquid
form
liquid
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
248.8 °C/1013 hPa
bp
209 °C/1013 hPa
bp
222-224 °C/1013 mbar
bp
-
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat), 50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820877500004054839110542
820877901004054839110559
820877010004022536468396
820877100004027269013288
820877002504027269076740
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. This is pure nicotine solution, right? This is not nicotine that has been dissolved in a solvent.
    1 answer
    1. Yes, this product is a neat or pure form of Nicotine. Based on a density of 1.02 g/ml and a molecular weight of 162.2 g/mole, this neat liquid has a calculated molar concentration of 6.3 M.
      Helpful?
  4. What is the concentration in the 25ml bottle preferably in mg/ml
    1 answer
    1. This product is a neat liquid with a minimum purity of 99%. The density is 1.01 g/mL and the molecular weight is 162.23. The calculated concentration of this product is approximately 6.2 M. This value will change slightly when considering the lot specific purity. This product is not tested for moisture content.