Kluczowe dokumenty
8.06754
Sigma-Aldrich
3-pirydynokarboksylan etylu
for synthesis
Synonim(y):
nikotynian etylu, ester etylowy kwasu 3-pirydynokarboksylowego, ester etylowy kwasu nikotynowego
Wybierz wielkość
250 ML
558,00 zł
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
558,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
3-(C2H5OOC)C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
210-370-7
NACRES:
NA.22
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
222-224 °C/1013 mbar
mp
8-9 °C
temp. przejścia
flash point 93 °C
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
n1cc(ccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup