Product 8.20876 is ? 90 % Ni and ? 10 % aluminum. This product is not a 1:1 mixture of nickel to aluminum. An item of possible interest may be product 72240, as this is 50% Al and 50% Ni.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 823,00 zł |
Informacje o tej pozycji
434,00 zł
Quality Level
form
suspension
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
9-11 (20 °C in H2O, suspension)
density
>1.2 g/cm3
storage temp.
2-30°C
Application
- Bifunctional Electrocatalysis: Suresh et al. developed multi-active sites loaded NiCu-MOF@MWCNTs as a bifunctional electrocatalyst for water splitting, demonstrating the potential of nickel catalysts in enhancing both hydrogen and oxygen evolution reactions, thereby offering a robust solution for electrochemical energy conversion (Suresh et al., 2024).
Analysis Note
Assay od Al, calc. on dried substance: ≤ 10.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form suspension | form slurry | form slurry | form slurry |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density >1.2 g/cm3 | density - | density - | density - |
| pH 9-11 (20 °C in H2O, suspension) | pH 8.5-12.0 | pH - | pH - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8208760100 | 04022536468372 |
| 8208760250 | 04022536911946 |
-
questo prodotto corrisponde a: Ranay Nickel catalyst powder (1:1) ?