Quality Segment
form
slurry
reaction suitability
core: nickel, reagent type: inorganic catalyst
manufacturer/tradename
W.R. Grace and Co. Raney® 2400
concentration
in H2O
SMILES string
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
InChI key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Raney®-Nickel
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?