Przejdź do
71210
Sodium ethoxide
≥95% (T), powder, technical
Synonim(y):
Sodium ethylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2ONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-487-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3593646
Assay:
≥95% (T)
Form:
powder
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium ethoxide, technical, ≥95% (T)
vapor density
1.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
grade
technical
assay
≥95% (T)
form
powder
impurities
~2% Na2CO3 and NaOH
SMILES string
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium ethoxide (Sodium ethylate) is a sodium alkoxide. It has been synthesized by reacting sodium with ethanol. It undergoes decomposition in the presence of water to afford ethanol and sodium hydroxide. It is widely employed as a strong base in organic synthesis studies.
Sodium ethoxide is an alkoxide salt mainly used as a strong base in organic reactions such as deprotonation, dehydration and dehalogenation.
Application
Sodium ethoxide may be used for the preparation of tricarbonylchloro(glycinato)ruthenium(II) (CORM-3).[1]
Sodium ethoxide may be used as a base for the palladium catalyzed cross-coupling of aryl halides and alkenylboranes to synthesize arylated (E)-alkenes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1562488.208718.18199
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
assay
≥95% (T)
assay
95%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
31 hPa ( 20 °C)
impurities
~2% Na2CO3 and NaOH
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium ethoxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Whitaker KS and Whitaker DT
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Stereoselective synthesis of arylated (E)-alkenes by the reaction of alk-1-enylboranes with aryl halides in the presence of palladium catalyst.
Miyaura N & Suzuki, A.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 19, 866-867 (1979)
James E Clark et al.
Circulation research, 93(2), e2-e8 (2003-07-05)
Carbon monoxide, which is generated in mammals during the degradation of heme by the enzyme heme oxygenase, is an important signaling mediator. Transition metal carbonyls have been recently shown to function as carbon monoxide-releasing molecules (CO-RMs) and to elicit distinct
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71210-250G04061832747781
71210-50G04061832843957