Przejdź do
8.20846
Naftalen
for synthesis
Synonim(y):
Naphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-049-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.072 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.9-5.9 % (v/v)
bp
218 °C/1013 hPa
mp
79-82 °C
transition temp
flash point 79 °C
solubility
slightly soluble ≥0.038 g/L
density
1.085 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550‑600 mg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c(cccc2)cccc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
184500PHR127591489
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
solubility
slightly soluble ≥0.038 g/L
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
bp
218 °C/1013 hPa
bp
218 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
form
solid
form
crystals, flakes
form
-
form
-
density
1.085 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naftalen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
173.3 °F - closed cup
flash_point_c
78.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-20-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820846100004022536467856
820846010004022536467849
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?