PHR1275
Naphthalene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Naphthalene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1457083
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.03 mmHg ( 25 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
978 °F
granice wybuchowości
5.9 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Klucz InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
173.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?