Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł 1627,50 zł |
Informacje o tej pozycji
437,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
26.24 psi ( 55 °C), 7.79 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
402 °F
expl. lim.
19.7 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, ≥99.0% | description ≥99% | description natural, ≥99%, FCC, FG | description analytical standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade FG, Halal, natural, Kosher, Fragrance grade | grade analytical standard |
| assay ≥99.0% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥98.0% (GC) |
| solubility H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 7.28 g/L at 20 °C | solubility ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL), H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C | solubility H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C |
| form liquid | form - | form - | form - |
| vapor pressure 26.24 psi ( 55 °C), 7.79 psi ( 20 °C) | vapor pressure 7.79 psi ( 20 °C), 26.24 psi ( 55 °C) | vapor pressure 7.79 psi ( 20 °C), 26.24 psi ( 55 °C) | vapor pressure 26.24 psi ( 55 °C), 7.79 psi ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?