Przejdź do
8.20825
Siarczek metylofenylu
for synthesis
Synonim(y):
Tioanizol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.20
UNSPSC Code:
12352113
EC Index Number:
202-878-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
38.5 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
transition temp
flash point 73 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.41566T280028.20833
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
-
form
liquid
mp
-17 °C
mp
40-44 °C
mp
−15 °C (lit.)
mp
-98 °C
bp
188 °C/1013 hPa
bp
-
bp
188 °C (lit.)
bp
37 °C/1013 hPa
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.057 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczek metylofenylu
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
163.4 °F
flash_point_c
73 °C