Przejdź do
8.20818
2-metylopentan
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
izoheksan, 1-dimetylobutan
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
203-523-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Nazwa produktu
2-metylopentan, for synthesis
vapor pressure
227 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
expl. lim.
1.2-7.4 % (v/v)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-154 °C
transition temp
flash point -40 °C
solubility
0.14 g/L
density
0.65 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6831068312M65807
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99%
solubility
0.14 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.65 g/cm3 at 20 °C
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
60 °C/1013 hPa
bp
62 °C (lit.)
bp
62 °C (lit.)
bp
62 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-metylopentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820818050004027269069889
820818010004022536467238