Przejdź do
68312
2-Methylpentane
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Isohexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-523-4
Beilstein/REAXYS Number:
1730735
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6.77 psi ( 37.7 °C)
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
583 °F
expl. lim.
7 %
impurities
≤0.5% 3-methylpentane, ≤2% 2,3-dimethyl-propane
refractive index
n20/D 1.371
bp
62 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methylpentane is mainly used as a model n-alkane in studies relating to alkane cracking, excess enthalpies and vapor-liquid equilibrium of binary alkane mixtures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68310M65807
description
≥95.0% (GC)
description
analytical standard
description
≥99%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
62 °C (lit.)
bp
62 °C (lit.)
bp
62 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.371
refractive index
n20/D 1.371
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
−154 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylpentane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)